Wichtige Dokumente
75078
1-Octylimidazol
≥98.0%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.475
Dichte
0.91 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCn1ccnc1
InChI
1S/C11H20N2/c1-2-3-4-5-6-7-9-13-10-8-12-11-13/h8,10-11H,2-7,9H2,1H3
InChIKey
KLMZKZJCMDOKFE-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)