Wichtige Dokumente
749915
L-Leucine-13C6,15N,2,3,3,4,5,5,5-d7,4-methyl-d3
98 atom % D, 98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonym(e):
(S)-2-Amino-4-methylpentanoic acid-13C6,15N,2,3,4,4,5,5,5-d7,4-methyl-d3
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
Assay
95% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+17
SMILES String
O[13C]([13C]([15NH2])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1D3,2D3,3+1D2,4+1D,5+1D,6+1,7+1
InChIKey
ROHFNLRQFUQHCH-SWMPFDNYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)