Wichtige Dokumente
745774
8-Amino-1-octanethiol hydrochloride
95%
Synonym(e):
8-Mercaptooctylamine hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
158-163 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
SCCCCCCCCN.Cl
InChI
1S/C8H19NS.ClH/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10;/h10H,1-9H2;1H
InChIKey
CCWZBRKMJBSNQS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)