Wichtige Dokumente
745472
cis-9-Tetradecenoyl-L-carnitine hydrochloride
97% (CP)
Synonym(e):
cis-9-Tetradecenoyl-L-carnitine hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97% (CP)
Form
solid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[N+](C)(C)C[C@H](CC([O-])=O)OC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O.Cl
InChI
1S/C21H39NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4;/h8-9,19H,5-7,10-18H2,1-4H3;1H/b9-8-;/t19-;/m0./s1
InChIKey
CNZGWHVCFLOOMJ-BVNCMAKQSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)