593230
Phenyllithium -Lösung
1.9 M in dibutyl ether
Synonym(e):
PhLi
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Konzentration
1.9 M in dibutyl ether
Dichte
0.835 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Li]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.Li/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-5H;
InChIKey
NHKJPPKXDNZFBJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- 1-Acetyl-1′-diphenylphosphinoferrocene from ferrocenophane.
- Ethyl 2-acetylimino-1-benzyl-6-bromo-4-phenyl-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate from ethyl 1-benzyl-6-bromo-2-imino-1,2-dihydroquinoline-3-carboxylate.
- Ethyl 2-amino-1-benzoyl-6-bromo-4-phenyl-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylate from (E)-ethyl 2-(acetylimino)-1-benzoyl-6-bromo-1,2-dihydroquinoline-3-carboxylate.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
77.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
25 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?