741442
(3-Aminopropyl)triethoxysilan
≥98.0%
Synonym(e):
3-Triethoxysilylpropylamin, APTES, APTS
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0%
Form
liquid
Farbe
APHA: ≤25
Brechungsindex
n20/D 1.421
bp
217 °C/760 mmHg (lit.)
Dichte
0.929 g/mL at 25 °C
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCO[Si](CCCN)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H23NO3Si/c1-4-11-14(12-5-2,13-6-3)9-7-8-10/h4-10H2,1-3H3
InChIKey
WYTZZXDRDKSJID-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
195.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90.6 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?