Merck
736872
Sigma-Aldrich
3,4-Pentadien-1-ol
Synonym(e):
5-Hydroxy-1,2-pentadiene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H8O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.476
Dichte
0.894 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCCC=C=C
InChI
1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h3,6H,1,4-5H2
InChIKey
WHQNQGMPXBYFSM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
120.0 °F
Flammpunkt (°C)
48.9 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)