Merck
736805
Sigma-Aldrich
4-Hydrazinopyridine hydrochloride
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H8ClN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
244-250 °C
Funktionelle Gruppe
hydrazine
SMILES String
Cl.NNc1ccncc1
InChI
1S/C5H7N3.ClH/c6-8-5-1-3-7-4-2-5;/h1-4H,6H2,(H,7,8);1H
InChIKey
MMLHRYAPGSEXCA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)