Wichtige Dokumente
680753
2-Hydrazino-4-Phenylthiazol
97%
Synonym(e):
4-Phenyl-2(3H)-thiazolon-hydrazon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
163-167 °C
Funktionelle Gruppe
hydrazine
phenyl
SMILES String
NNc1nc(cs1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H9N3S/c10-12-9-11-8(6-13-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,10H2,(H,11,12)
InChIKey
VTOUNUQLXMNNMQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?