Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
73178
7-Brom-3-Hydroxy-2-Naphthoesäure
≥98.0% (HPLC), 98.0-102.0 wt. % (AT)
Synonym(e):
7-Brom-3-hydroxy-2-naphthalincarbonsäure
Alle Fotos(3)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (HPLC)
98.0-102.0% (wt., AT)
Form
powder
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)c1cc2cc(Br)ccc2cc1O
InChI
1S/C11H7BrO3/c12-8-2-1-6-5-10(13)9(11(14)15)4-7(6)3-8/h1-5,13H,(H,14,15)
InChIKey
XZWXQSGFZHRDNB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?