Wichtige Dokumente
719544
Estron-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
1,3,5(10)-Estratrien-3-ol-17-on-13C3, 3-Hydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-on-13C3
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
258-260 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[13C]1=[13CH]C=C2C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CCC4=O)=[13CH]1
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1/i3+1,10+1,12+1
InChIKey
DNXHEGUUPJUMQT-JTCDCFKFSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?