Wichtige Dokumente
729221
trans-2-(Pinacol boronate)vinylboronic acid MIDA ester
96%
Synonym(e):
(E)-(2-Pinacolethenyl)boronate MIDA ester, trans-(2-Pinacolethenyl)boronate MIDA ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
254-260 °C
SMILES String
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)\C=C\B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C13H21B2NO6/c1-12(2)13(3,4)22-15(21-12)7-6-14-19-10(17)8-16(5)9-11(18)20-14/h6-7H,8-9H2,1-5H3/b7-6+
InChIKey
MVTNIQCFWSPASI-VOTSOKGWSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)