Merck
729116
Sigma-Aldrich
Poly(ethylenglykol)-Methylether-Tosylat
average MN 900, tosylate, methoxy
Synonym(e):
Methoxy-PEG-tosylat, Methoxypolyethylenglykol-tosylat, PEG-tosylat, mPEG-tosylat
About This Item
Lineare Formel:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CH2OSO2C6H4CH3
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Produktbezeichnung
Poly(ethylenglykol)-Methylether-Tosylat, average Mn 900
Form
solid or liquid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn 900
Mw/Mn
<1.1
Ω-Ende
tosylate
α-Ende
methoxy
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)