Wichtige Dokumente
725145
Lithium-Kobalt-Phosphat
powder, ≥99% (trace metals analysis)
Synonym(e):
Cobalt lithium phosphate, LCP
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
battery grade
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (trace metals analysis)
Form
powder
Mol-Gew.
Mw 160.85 g/mol
Zusammensetzung
LiCoPO4
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Dichte
3.65 g/cm3 (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Enabling
SMILES String
[Li+].[Co++].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Co.Li.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q+2;+1;/p-3
InChIKey
SBWRUMICILYTAT-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Li-Batteries, material for electrodes design and manufacturing
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?