Wichtige Dokumente
482277
Lithiummangan(III,IV)-oxid
electrochemical grade
Synonym(e):
LMO
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
electrochemical grade
Qualitätsniveau
Form
powder
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
59.8-61.7% Mn (by KMnO4, titration)
Verunreinigungen
≤20000 ppm Trace Metal Analysis
Partikelgröße
<5 μm
mp (Schmelzpunkt)
>400 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[Li+].[O-][Mn]=O.O=[Mn]=O
InChI
1S/Li.2Mn.4O/q+1;;;;;;-1
InChIKey
VLXXBCXTUVRROQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?