Wichtige Dokumente
724858
Poly(N-Isopropylacrylamid-co-Methacrylsäure)
methacrylic acid 10 mol %, Mn 60,000
Synonym(e):
Poly-(NIPAM-co-MAA), Polyacrylamid, funktionalisiertes Polyacrylamid, funktionalisiertes polyNIPAM, polyNIPAM
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
Mn 60,000
Zusammensetzung
methacrylic acid, 10 mol %
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Mw/Mn
≤2.5
InChI
1S/C6H11NO.C4H6O2/c1-4-6(8)7-5(2)3;1-3(2)4(5)6/h4-5H,1H2,2-3H3,(H,7,8);1H2,2H3,(H,5,6)
InChIKey
BGJOTKHBFYMJST-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)