Merck
724823
Sigma-Aldrich
Poly(N-Isopropylacrylamid), Amin-Endgruppe
average Mn 2,500 (T)
Synonym(e):
PNIPAM polymer, PNIPAM-NH2, Polyacrylamid, funktionalisiertes Polyacrylamid, funktionalisiertes polyNIPAM, polyNIPAM
About This Item
Lineare Formel:
H(C6H11NO)nSCH2CH2NH2
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Form
solid
Mol-Gew.
Mn 2000-3000 (by HCL Titration)
Anwendung
Neuartiges Polymer zur Entwicklung thermoempfindlicher beschichteter Mikro-/Nanomaterialien einschließlich thermoreaktiver polymerer Arzneimittelabgabesysteme. Die funktionelle Aminogruppe kann zum Konjugieren verschiedener Biomoleküle an die Polymerkette verwendet werden.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)