Wichtige Dokumente
717592
2-Chloradenin
96%
Synonym(e):
2-Chlor-6-aminopurin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
384-389 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Nc1nc(Cl)nc2nc[nH]c12
InChI
1S/C5H4ClN5/c6-5-10-3(7)2-4(11-5)9-1-8-2/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
InChIKey
HBJGQJWNMZDFKL-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)