Merck
716944
Sigma-Aldrich
Gold-Nanodrähte
diam. × L 30 nm × 4,500 nm, dispersion (H2O), contains CTAB as stabilizer
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Au
Molekulargewicht:
196.97
UNSPSC-Code:
12352302
NACRES:
NA.23
Form
dispersion (H2O)
nanowires
Qualitätsniveau
Enthält
CTAB as stabilizer
Konzentration
≥50 μg/mL
Durchm. × L
30 nm × 4,500 nm
pH-Wert
3.0-5.0
Dichte
1.00 g/mL at 25 °C
Mw/Mn
(<20% CV, monodispersity)
>95 (nanowires)
Lagertemp.
2-8°C
Physikalische Eigenschaften
Do not freeze, quality lost if frozen even once. Please keep at approximately 4 °C
Rechtliche Hinweise
This product was produced under the methods claimed in U.S. Pat. Nos. 8,956,440 and 8,241,922
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)