Merck
716812
Sigma-Aldrich
Gold-Nanostäbchen
10 nm diameter, λmax, 780 nm, dispersion in H2O
Synonym(e):
Au-Nanostäbchen, Gold-Nanostäbchen
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
colloidal suspension
dispersion in H2O
nanorod
Qualitätsniveau
Enthält
CTAB as stabilizer
Konzentration
>30 μg/mL in H2O
Durchm. × L
10 nm × 38 nm , ±10%
Verunreinigungen
<0.1% CTAB
<0.1% ascorbic acid
Durchmesser
10 nm
pH-Wert
3-5
Dichte
1.00 g/mL at 25 °C
λmax
780 nm
Mw/Mn
(<10% CV, monodispersity)
>95 (rods)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Au]
InChI
1S/Au
InChIKey
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Zinc standard for biochemical research: A study in Micromachines reported the development of a novel thin-layer flow cell sensor system that utilizes a zinc standard solution for heavy metal ion detection. Diese Anwendung unterstreicht den Nutzen von hochreinen Zinkstandards bei der Verbesserung der Sensitivität und Spezifität biochemischer Assays, insbesondere im Bereich Umweltüberwachung und im öffentlichen Gesundheitswesen (Xiao et al., 2024).
Physikalische Eigenschaften
Nicht einfrieren. Schon ein einmaliges Einfrieren führt zum Qualitätsverlust. Bitte bei etwa 4° C aufbewahren
Rechtliche Hinweise
Dieses Produkt wurde nach den in folgenden Patenten beschriebenen Verfahren produziert: US-Patentnr. 8.956.440 und 8.241.922
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)