Merck
716162
Sigma-Aldrich
Ethyl-(phenylsulfonylmethyl-13C)-ether
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
C6H5SO213CH2OCH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
liquid
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CCO[13CH2]S(=O)(=O)c1ccccc1
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Rechtliche Hinweise
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)