Wichtige Dokumente
715492
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure
≥94%
Synonym(e):
4-(N,N-Dimethylaminocarbonyl)-phenylboronsäure
Qualitätsniveau
Assay
≥94%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
141-145 °C
Funktionelle Gruppe
amide
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C)C(=O)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C9H12BNO3/c1-11(2)9(12)7-3-5-8(6-4-7)10(13)14/h3-6,13-14H,1-2H3
InChIKey
QJYYVSIRDJVQJW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
May contain varying amounts of anhydride
Anwendung
Reactant for preparation of:
Reactant for:
- Selective glucocorticoid receptor agonists
- (thienopyridine)carboxamides as checkpoint 1 kinase (CHK1) inhibitors
- [(pyrrolo[2,3-b]pyridinyl)methylene]hydroxybenzofuranones as ATP-competitive inhibitors of the mammalian target of rapamycin
- Pyrrolopyridines as inhibitors of insulin-like growth factor-1 receptor tyrosine kinase
Reactant for:
- Copper-mediated N-arylation of quinazolinediones
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?