Wichtige Dokumente
712795
2-Azido-2-desoxy-D-Glucose
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
2-Azido-2-deoxyglucose, Glycosyl azide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D 22.5±1.0°, c = 1 in H2O
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@H]1OC(O)[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H11N3O5/c7-9-8-3-5(12)4(11)2(1-10)14-6(3)13/h2-6,10-13H,1H2/t2-,3-,4-,5-,6?/m1/s1
InChIKey
URARQBMUQIRZQO-IVMDWMLBSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?