Wichtige Dokumente
711179
Di-tert.-butyl-(1-methyl-2,2-diphenylethenyl)-phosphin
97%
Synonym(e):
vBRIDP
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
130-133 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C\C(P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C23H31P/c1-18(24(22(2,3)4)23(5,6)7)21(19-14-10-8-11-15-19)20-16-12-9-13-17-20/h8-17H,1-7H3
InChIKey
CYGZMOQFIMJEIT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Preparation of biphenyls
- Amination of aryl bromides and chlorides
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)