Wichtige Dokumente
708062
Arachinsäure-20,20,20-d3
99 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
Arachidinsäure-20,20,20-d3, Eicosansäure-20,20,20-d3
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CD3(CH2)18COOH
Molekulargewicht:
315.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51113400
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
74-76 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-19H2,1H3,(H,21,22)/i1D3
InChIKey
VKOBVWXKNCXXDE-FIBGUPNXSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?