Wichtige Dokumente
707465
Benzaldehyd-18O
95 atom % 18O
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
95 atom % 18O
Qualitätsniveau
Form
liquid
bp
178-179 °C
Dichte
1.064 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[18O]=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i8+2
InChIKey
HUMNYLRZRPPJDN-PPJXEINESA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)