Wichtige Dokumente
586412
Benz-13C6-aldehyd
99 atom % 13C
Synonym(e):
Benzaldehyd-(phenyl-13C6)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
bp
178-179 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-26 °C (lit.)
Dichte
1.103 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
O=C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
InChIKey
HUMNYLRZRPPJDN-ZXJNGCBISA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
145.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
63 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?