Merck
707198
Sigma-Aldrich
Natriumdichloracetat-13C2
99 atom % 13C
Synonym(e):
Dichloressigsäure-13C2 Natriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
Cl213CH13CO2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
198 °C (dec.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[Na+].[O-][13C](=O)[13CH](Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2.Na/c3-1(4)2(5)6;/h1H,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
InChIKey
LUPNKHXLFSSUGS-AWQJXPNKSA-M
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)