Wichtige Dokumente
705748
4-Hydroxy-TEMPO-15N
98 atom % 15N, 97% (CP)
Synonym(e):
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-15N-1-oxyl, TEMPOL-15N
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Assay
97% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
69-71 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)CC(O)CC(C)(C)[15N]1[O]
InChI
1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3/i10+1
InChIKey
UZFMOKQJFYMBGY-DETAZLGJSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Liver,spleen
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)