Merck
487686
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-TEMPO-d17
97 atom % D, 95% (CP)
Synonym(e):
4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-d17-1-oxyl, TEMPOL-d17
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9D17HNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
for ESR-spectroscopy
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
97 atom % D
Assay
95% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
69-71 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+17
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C1(N([O])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])(O)C1([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D
InChIKey
UZFMOKQJFYMBGY-DEMDKEALSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Liver,spleen
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1