Wichtige Dokumente
705195
1-Methylxanthin-2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Synonym(e):
2,6-Dihydroxy-1-methylpurin-13C4,15N3 (2,4,5,6-13C4, 1,3,9-15N3)
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom %
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C
Massenverschiebung
M+7
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[15N]1[13C](=O)[15NH][13c]2[15nH]cn[13c]2[13C]1=O
InChI
1S/C6H6N4O2/c1-10-5(11)3-4(8-2-7-3)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,12)/i3+1,4+1,5+1,6+1,8+1,9+1,10+1
InChIKey
MVOYJPOZRLFTCP-UDDVCBLJSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?