1.01518
Nitric acid
60%, Ultrapur
Synonym(e):
Salpetersäure -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Salpetersäure 60%, Ultrapur
Qualität
for inorganic trace analysis
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
Assay
60%
Form
liquid
pH-Wert
<1 (20 °C in H2O)
bp
120 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-22 °C
Dichte
1.37 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChIKey
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable