Merck
704083
Sigma-Aldrich
Trifluormethansulfonsäureanhydrid -Lösung
1 M in methylene chloride
Synonym(e):
Perfluormethansulfonsäureanhydrid -Lösung, Trifluormethansulfonsäure-Anhydrid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2F6O5S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
1 M in methylene chloride
Brechungsindex
n20/D 1.402
Dichte
1.359 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
triflate
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6O5S2/c3-1(4,5)14(9,10)13-15(11,12)2(6,7)8
InChIKey
WJKHJLXJJJATHN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Katalysator für die Synthese der Tetrasaccharid-Wiederholungseinheit aus zwitterionischem PS A1 (Polysaccharid-A1) von Bacteroides fragilis mittels Glycosylierung
Reagens für die stereoselektive Synthese von Mannosazid-Methyluronat-Donatoren
Aktivator für die direkte Glycosylierung mit anomeren Hydroxyzuckern
Trifluormethansulfonsäureanhydrid-Lösung wird im Allgemeinen für die Umwandlung von Hydroxylgruppen in Ester der Trifluormethansulfonsäure verwendet. Sie kann zur Herstellung von Trifluormethansulfonsäure-Azid für die Synthese von Azido-Aminosäuren genutzt werden.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Inhibiting EGFR dimerization using triazolyl-bridged dimerization arm mimics
Hanold L E, et al.
PLoS ONE, 10(3), e0118796-e0118796 (2015)
Building units for N-backbone cyclic peptides. 2. Synthesis of protected N-(ω-thioalkylene) amino acids and their incorporation into dipeptide units.
Bilan G and Gilon C
Tetrahedron, 51(38), 10513-10522 (1995)
Tanja Peters et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 94, 141-146 (2014-09-06)
The [(18)F]fluoroethyl moiety has been widely utilized in the synthesis of (18)F-labelled compounds. The aim of this work was the reliable synthesis of [(18)F]FEtOTf with a novel strategy to increase the reactivity of the commonly used [(18)F]FEB and [(18)F]FEtOTos. [(18)F]FEtOTf
Tatsuya Higashi et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 117, 155-162 (2015-09-12)
The analysis of changes in the brain neurosteroid (NS) levels due to various stimuli can contribute to the elucidation of their physiological roles, and the discovery and development of new antipsychotic agents targeting neurosteroidogenesis. We developed methods for the differential
Surendra Vutti et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 16(5), 782-791 (2015-03-05)
Stable primary functionalization of metal surfaces plays a significant role in reliable secondary attachment of complex functional molecules used for the interfacing of metal objects and nanomaterials with biological systems. In principle, this can be achieved through chemical reactions either