Wichtige Dokumente
703966
3-Brompyridin-2-Carbonitril
97%
Synonym(e):
3-Brom-2-cyanpyridin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
93-98 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
nitrile
SMILES String
Brc1cccnc1C#N
InChI
1S/C6H3BrN2/c7-5-2-1-3-9-6(5)4-8/h1-3H
InChIKey
HCOPIUVJCIZALB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?