Merck
701483
Sigma-Aldrich
Di-μ-carbonyl-dicarbonyl-bis-(η5-2,4-cyclopentadien-1-yl)-diruthenium
Synonym(e):
Bis(cyclopentadienylrutheniumdicarbonyl)-Dimer, Bis-(cyclopentadienylruthenium-dicarbonyl), Tetracarbonyl-dicyclopentadienyl-diruthenium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H10O4Ru2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
444.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
184-185 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Ru].[Ru].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.4CO.2Ru/c2*1-2-4-5-3-1;4*1-2;;/h2*1-5H;;;;;;
InChIKey
OYBGZXRXNFYOGP-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)