Merck
696501
Sigma-Aldrich
1,3-Bis-(2,4,6-trimethylphenyl)-imidazol-2-ylidengold(I)-chlorid
95%
Synonym(e):
Chlor-[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-yliden]gold(I)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H24AuClN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
536.85
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: gold
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[Au].Cc1cc(C)c(N2[C]N(C=C2)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H24N2.Au.ClH/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;;/h7-12H,1-6H3;;1H/q;+1;/p-1
InChIKey
YFUIKJIITPMUAT-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)