Merck
696250
Sigma-Aldrich
Bis-[1,3-bis-(2,6-diisopropylphenyl)-imidazol-2-yliden]-kupfer(I)-tetrafluoroborat
Synonym(e):
Bis[1,3-bis[2,6-bis(1-methylethyl)phenyl]-1,3-dihydro-2H-imidazol-2-ylidene]copper tetrafluoroborate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C54H72BCuF4N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
927.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: copper
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
SMILES String
F[B-](F)(F)F.CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2C=CN(C2[Cu+]C3N(C=CN3c4c(cccc4C(C)C)C(C)C)c5c(cccc5C(C)C)C(C)C)c6c(cccc6C(C)C)C(C)C
InChI
1S/2C27H37N2.BF4.Cu/c2*1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;2-1(3,4)5;/h2*9-21H,1-8H3;;/q;;-1;+1
InChIKey
CFCDDEHZQJMQJR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Catalyst for:
  • Double carbonylation reaction
  • Hydrosilylation reactions
Efficient precatalyst for hydrosililation of carbonyl compounds.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Diez-Gonzalez, S. et al.
Organometallics, 25, 2355-2355 (2006)