Wichtige Dokumente
696463
5-Methoxy-6-Azaindol
96%
Synonym(e):
5-Methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridin
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
122-127 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cc2cc[nH]c2cn1
InChI
1S/C8H8N2O/c1-11-8-4-6-2-3-9-7(6)5-10-8/h2-5,9H,1H3
InChIKey
CCNJNELOBGXDFD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Reactant for preparation of indole sulfonamides as HIV entry inhibitors
Reactant for synthesis of melatoninergic ligands including azaindole moiety
Reactant for synthesis of melatoninergic ligands including azaindole moiety
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?