Merck
696153
Sigma-Aldrich
p-Xylol-13C8
98% (CP), 99 atom % 13C
Synonym(e):
1,4-Dimethylbenzol-13C8
About This Item
Lineare Formel:
13C6H4(13CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.495
bp
138 °C
mp (Schmelzpunkt)
12-13 °C
Dichte
0.925 g/mL at 20 °C
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
[13CH3][13c]1[13cH][13cH][13c]([13CH3])[13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1
InChIKey
URLKBWYHVLBVBO-LLXNCONNSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)