Merck
691453
Sigma-Aldrich
3-Brom-5-Jodpyridin
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3BrIN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.89
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
127-131 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
iodo
SMILES String
Brc1cncc(I)c1
InChI
1S/C5H3BrIN/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H
InChIKey
AOOZLVWDZUPEHT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)