Merck
689122
Sigma-Aldrich
O,O′-1,3-Propandiyl-bis-hydroxylamin -dihydrochlorid
98%
Synonym(e):
O,O′-Diamino-propan-1,3-diol -dihydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H10N2O2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
crystals
Verunreinigungen
≤1.0% water
SMILES String
NOCCCON.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/2ClH/h2*1H
InChIKey
IXCSERBJSXMMFS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Reactant for preparation of:
  • Dinitrobenzamide-TEMPO derivatives
  • Oxa-azamacrocycles
  • Adamantylalkoxyurea derivatives
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)