674788
5a(R),10b(S)-5a,10b-Dihydro-2-(pentafluorphenyl)-4H,6H-indeno[2,1-b][1,2,4]triazolo[4,3-d][1,4]oxaziniumtetrafluoroborat
97%
Synonym(e):
2-Pentafluorphenyl-6,10b-dihydro-4H,5aH-5-oxo-3,10c-diaza-2-azonia cyclopenta[c]-fluorin tetrafluoroborat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
233-237 °C
Funktionelle Gruppe
ether
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
F[B-](F)(F)F.Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)-[n+]2c[n@@H]3[C@@H]4[C@@H](Cc5ccccc45)OCc3n2
InChI
1S/C18H11F5N3O.BF4/c19-12-13(20)15(22)18(16(23)14(12)21)26-7-25-11(24-26)6-27-10-5-8-3-1-2-4-9(8)17(10)25;2-1(3,4)5/h1-4,7,10,17H,5-6H2;/q+1;-1/t10-,17+;/m1./s1
InChIKey
CPCMDOOTVHDRTM-CVJFODCESA-N
Anwendung
- Benzoin reactions of aldehydes and total synthesis of a natural product named isodarparvinol B.
- Synthesis of spirocyclic oxindole-dihydropyranones by reacting α-bromo-α,β-unsaturated aldehydes with isatin derivatives.
- Synthesis of 1,4-dicarbonyl compounds through intramolecular Stetter reaction.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?