Wichtige Dokumente
680982
Cyclopropylzinkbromid -Lösung
0.5 M in THF
Synonym(e):
Bromcyclopropylzink, Cyclopropan, Zink-Komplex, Cyclopropylzink(II)-bromid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.969 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Br[Zn]C1CC1
InChI
1S/C3H5.BrH.Zn/c1-2-3-1;;/h1H,2-3H2;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
DUXRKEPSNWXJGV-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Rieke ist eine eingetragene Marke von Rieke Metals, Inc.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?