Merck
680087
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-2-(Trifluormethyl)pyrrolidin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H8F3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
solid
Assay:
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
bp
110-111 °C
mp (Schmelzpunkt)
29-33 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H8F3N/c6-5(7,8)4-2-1-3-9-4/h4,9H,1-3H2/t4-/m1/s1
InChIKey
VINAMCOZNJHNIH-SCSAIBSYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
84.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
28.9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)