Wichtige Dokumente
675105
(11-Mercaptoundecyl)hexa(ethylenglykol)
90%
Synonym(e):
(1-Mercaptoundec-11-yl)-hexaethylenglykol, Hexa-(ethylen-glykol)-mono-11-mercaptoundecyl-ether, MUHEG
Qualitätsniveau
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.474
Dichte
1.0154 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C23H48O7S/c24-10-12-26-14-16-28-18-20-30-22-21-29-19-17-27-15-13-25-11-8-6-4-2-1-3-5-7-9-23-31/h24,31H,1-23H2
InChIKey
QYKSUHRPPSCIFK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?