Wichtige Dokumente
674400
1,16-Hexadecandithiol
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
48-52 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
SCCCCCCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C16H34S2/c17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18/h17-18H,1-16H2
InChIKey
JSRUFBZERGYUAT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)