Merck
665584
Sigma-Aldrich
3,3-Difluorazetidin -hydrochlorid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H5F2N · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
138-143 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].FC1(F)CNC1
InChI
1S/C3H5F2N.ClH/c4-3(5)1-6-2-3;/h6H,1-2H2;1H
InChIKey
CDBAEFXTCRKJPZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)