Merck
360511
Sigma-Aldrich
4-Methyl-2-pentanon
ACS reagent, ≥98.5%
Synonym(e):
Isobutylmethylketon, Isopropylaceton, MIBK, Methylisobutylketon
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.16
Beilstein:
605399
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Dampfdruck
15.7 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
840 °F
Expl.-Gr.
1.2-8 %, 93 °F
Verunreinigungen
≤0.002 meq/g Titr. acid
≤0.100% water
Abdampfrückstand
≤0.0050%
Farbe
APHA: ≤15
clear
Brechungsindex
n20/D 1.395 (lit.)
bp
117-118 °C
mp (Schmelzpunkt)
−80 °C (lit.)
Dichte
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChIKey
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Methyl-2-pentanon (Methylisobutylketon (MIBK)) ist ein organisches Lösungsmittel, das in verschiedenen industriellen Anwendungen häufig eingesetzt wird. Es wird als Lösungsmittel für Gummis, Harze, Farben, Lacke und Nitrocellulose verwendet. Es wird auch als Denaturierungs- und Lösungsmittel in Kosmetika eingesetzt.
Anwendung
4-Methyl-2-pentanon wird wie folgt verwendet:
  • Zur Herstellung von (R)-(-)-4-Methyl-2-pentanol durch die asymmetrische Hydrierung in Anwesenheit eines Stärke-Polysulfosiloxan-Platin-Komplexes auf Siliziumdioxidträgern (SiO2-ST-Si-S-Pt).
  • Bei der Herstellung von Alken für den Düsentreibstoffbereich [C10 und C11 verzweigte Alkane] durch eine Aldol-Kondensationsreaktion mit Furfural und anschließender Hydrodesoxygenierungsreaktion.
  • Extraktionsmittel für Silber, Gold und andere seltene Elemente aus Cyanidlösungen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
4-Methyl-2-pentanon oder Methylisobutylketon (MIBK) ist ein häufig verwendetes Verdünnungs- oder Extraktionsmittel aufgrund seiner
  • niedrigen Dichte
  • Viskosität.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Jose Ruiz-Jimenez et al.
Journal of chromatography. A, 1616, 460825-460825 (2020-01-12)
Several calibration approaches were evaluated for the quantitation of volatile organic compounds in air using miniaturized exhaustive and non-exhaustive sampling techniques, such as in-tube extraction (ITEX) and solid phase microextraction (SPME) Arrow. Eleven compounds, 2-ethyl-hexanol, hexanal, nonanal, toluene, ethyl-benzene, methyl
H J Shim et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical applications, 656(2), 407-414 (1994-06-17)
A high-performance liquid chromatographic method was developed for the simultaneous determination of a new anthracycline, DA-125 (I), and its metabolites (M1, M2, M3, and M4) in rat plasma and urine using fluorescein as an internal standard. Compound I, a prodrug
Ginette Truchon et al.
Journal of occupational and environmental hygiene, 3(3), 137-143 (2006-02-09)
Compartmental and physiologically based toxicokinetic modeling coupled with Monte Carlo simulation were used to quantify the impact of biological variability (physiological, biochemical, and anatomic parameters) on the values of a series of bio-indicators of metal and organic industrial chemical exposures.
David Quesnel et al.
Water research, 39(4), 677-687 (2005-02-15)
An industrial wastewater that was pretreated by an aerobic thermophilic bacterial consortium (THE) was subjected to additional treatability studies by granular activated carbon (GAC) and a conventional activated sludge (CAS). The removal of dissolved organic carbon (DOC) in both systems
Mao Ting et al.
The Science of the total environment, 390(1), 97-108 (2007-11-03)
Volatile organic compounds (VOCs) in the air of Beijing City were measured at the heights of 8, 32, 140 and 280 m on the Beijing 325 m meteorological tower in autumn 2005. Concentrations of fifty-five compounds were determined by quantitative