Merck
658820
Sigma-Aldrich
4-Brom-2,6-Dichloranilin
97%
Synonym(e):
(4-Brom-2,6-dichlorphenyl)-amin, 2,6-Dichlor-4-bromanilin, 4-Brom-2,6-dichlorbenzolamin
About This Item
Lineare Formel:
C6H4BrCl2N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.91
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
83-87 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
chloro
SMILES String
Nc1c(Cl)cc(Br)cc1Cl
InChI
1S/C6H4BrCl2N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
InChIKey
NPQBZKNXJZARBJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Environment
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)