Wichtige Dokumente
658219
2,6-Dichlorpyridin-3-carbonsäure
97%
Synonym(e):
2,6-Dichlorpyridin-3-Carboxylsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
140-143 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
chloro
SMILES String
OC(=O)c1ccc(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-2-1-3(6(10)11)5(8)9-4/h1-2H,(H,10,11)
InChIKey
AJPKQSSFYHPYMH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?